5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346232-1G OR346232-5G
APOSOR346232-1GEA 62.5 EUR
APOSOR346232-1G APOSOR346232-5G
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16447083
Núm. CAS: 91182-60-4