1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
OR346244-1G OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA 0 EUR
APOSOR346244-1G APOSOR346244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115049
Núm. CAS: 87394-65-8