1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzofuran-2-sulphonyl chloride
OR346249-1G OR346249-500MG
APOSOR346249-1GEA 353 EUR
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₅ClO₃S
MW: 216,64 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974038
Núm. CAS: 17070-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II