Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346250-1G OR346250-5G
APOSOR346250-1GEA 0 EUR
APOSOR346250-1G APOSOR346250-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Formula: C₁₁H₁₁ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018713
Núm. CAS: 2881-63-2