1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 119 EUR
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Formula: C₅H₉BrO
Pto. Ebullición: 74…75 °C/46mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015716
Núm. CAS: 19967-55-6
UN: 3265
ADR: 8,III