4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
OR346277-5G
APOSOR346277-5GEA 87 EUR
APOSOR346277-5G
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01167722
Núm. CAS: 62642-62-0