N-Hydroxypropionamidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Propionamidoxime
OR346280-1G OR346280-5G
APOSOR346280-1GEA 88.6 EUR
APOSOR346280-1G APOSOR346280-5G
N-Hydroxypropionamidine
N-Hydroxypropionamidine
Formula: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426272
Núm. CAS: 29335-36-2