5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346302-1G OR346302-5G
APOSOR346302-1GEA 161 EUR
APOSOR346302-1G APOSOR346302-5G
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₆N₄
Pto. de fusión: 162…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02020550
Núm. CAS: 5453-07-6