6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
OR346305-1G OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA 133 EUR
APOSOR346305-1G APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099597
Núm. CAS: 1011-46-7