5-Iodo-3-methylisothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346311-1G OR346311-500MG
APOSOR346311-1GEA 1420 EUR
APOSOR346311-1G APOSOR346311-500MG
5-Iodo-3-methylisothiazole
5-Iodo-3-methylisothiazole
Formula: C₄H₄INS
MW: 225,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17012839
Núm. CAS: 20067-15-6
UN: 1993
ADR: 3,III