Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate methyll ester, Methyl 6-(hydroxymethyl)nicotinate, 6-(Hydroxymethyl)nicotinic acid methyll ester, Methyl 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR346326-1G
APOSOR346326-1GEA 122 EUR
APOSOR346326-1G
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Pto. de fusión: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00643821
Núm. CAS: 56026-36-9