2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346332-5G
APOSOR346332-5GEA 77 EUR
APOSOR346332-5G
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. de fusión: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152348
Núm. CAS: 42908-86-1
EINECS: 255-998-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II