Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346346-1G OR346346-250MG
APOSOR346346-1GEA 470 EUR
APOSOR346346-1G APOSOR346346-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 40053-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II