5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346393-1G
APOSOR346393-1GEA 249 EUR
APOSOR346393-1G
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole 95+%
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696614
Núm. CAS: 110704-48-8