5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 29 EUR
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Pto. de fusión: 240…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659520
Núm. CAS: 228410-90-0