(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346415-1G OR346415-5G
APOSOR346415-1GEA 243 EUR
APOSOR346415-1G APOSOR346415-5G
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇ClOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841059
Núm. CAS: 216575-42-7