4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346437-1G OR346437-5G
APOSOR346437-1GEA 65.4 EUR
APOSOR346437-1G APOSOR346437-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅ClN₂
MW: 116,5500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275463
Núm. CAS: 35852-81-4