1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346439-1G
OR346439-5G
APOSOR346439-1GEA
40.6
EUR
APOSOR346439-1G
APOSOR346439-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol
Formula:
C₅H₈N₂O MW: 112.1300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129673 Núm. CAS: 5203-77-0 |