1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(p-Tolyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR346440-1G OR346440-500MG OR346440-5G
APOSOR346440-1GEA 294 EUR
APOSOR346440-1G APOSOR346440-500MG APOSOR346440-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426978
Núm. CAS: 337957-59-2