1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346444-1G
APOSOR346444-1GEA 58 EUR
APOSOR346444-1G
1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
1-Benzofuran-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅NO
MW: 143,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01659779
Núm. CAS: 41717-32-2