4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346459-1G OR346459-500MG
APOSOR346459-1GEA 980 EUR
APOSOR346459-1G APOSOR346459-500MG
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110311
Núm. CAS: 930-42-7