Methyl-4-amino-3-iodobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-3-iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-3-iodobenzoate
OR346462-25G
APOSOR346462-25GEA 85.7 EUR
APOSOR346462-25G
Methyl-4-amino-3-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₈INO₂
MW: 277,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090423
Núm. CAS: 19718-49-1