N-(3-Methoxyphenyl)acetamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346506-1G OR346506-5G
APOSOR346506-1GEA 21.9 EUR
APOSOR346506-1G APOSOR346506-5G
N-(3-Methoxyphenyl)acetamide 95+%
N-(3-Methoxyphenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00123297
Núm. CAS: 588-16-9