5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346523-1G OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA 84.1 EUR
APOSOR346523-1G APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C5H2ClN3
Pto. de fusión: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001466
Núm. CAS: 38275-56-8