2,6-Dibromo-3-piridona 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2,6-Dibromopyridin-3-ol

OR346545-5G
APOSOR346545-5GEA 66.7 EUR
APOSOR346545-5G
2,6-Dibromo-3-piridona 95+%
2,6-Dibromo-3-piridona
Formula: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,8900 g/mol
Pto. de fusión: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318479
Núm. CAS: 6602-33-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR