2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Bromo-pyridin-2-yl)-ethanone, 1-(4-Bromopyridin-2-yl)ethanone
OR346559-1G
APOSOR346559-1GEA 186 EUR
APOSOR346559-1G
2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
2-Acetyl-4-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189212
Núm. CAS: 1060805-69-7