Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 4-Amino-3-chlorobenzoic acid ethyl ester
OR346587-5G
APOSOR346587-5GEA
58
EUR
APOSOR346587-5G
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,6300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06411007 Núm. CAS: 82765-44-4 |