2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Pyridyl)anisole
OR346608-1G OR346608-5G
APOSOR346608-1GEA 84.1 EUR
APOSOR346608-1G APOSOR346608-5G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092333
Núm. CAS: 5957-90-4