α-α-Dimetoxitolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzaldehyde dimethyl acetal
OR3467-100G OR3467-500G OR3467-1KG
APOSOR3467-100GEA 21.9 EUR
APOSOR3467-100G APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG
α-α-Dimetoxitolueno
α-α-Dimetoxitolueno
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 196 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008491
Núm. CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0