Ácido 3,4-dinitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 358 EUR
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
Ácido 3,4-dinitrobenzoico 98%
Ácido 3,4-dinitrobenzoico
Formula: C₇H₄N₂O₆
Pto. de fusión: 163…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007255
Núm. CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9