6-Metoxi-3-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
6-Metoxi-3-formilpiridina
6-Metoxi-3-formilpiridina
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. de fusión: 49…54 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683446
Núm. CAS: 65873-72-5