2-Ethynyltoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3480-1G OR3480-5G OR3480-25G
APOSOR3480-1GEA 88.6 EUR
APOSOR3480-1G APOSOR3480-5G APOSOR3480-25G
2-Ethynyltoluene
2-Ethynyltoluene
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 50…60 °C/30mmHg
Densidad: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427202
Núm. CAS: 766-47-2
UN: 3295
ADR: 3,III