3-Ethynyltoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3481-1G OR3481-25G OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3481-1G APOSOR3481-25G APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 170…175 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318174
Núm. CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III