Ácido 5-bromo-2-metoxi-3-piridinmetabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-methoxy-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-boronic acid
OR3483-1G OR3483-5G OR3483-25G
APOSOR3483-1GEA 177 EUR
APOSOR3483-1G APOSOR3483-5G APOSOR3483-25G
Ácido 5-bromo-2-metoxi-3-piridinmetabórico 97%
Ácido 5-bromo-2-metoxi-3-piridinmetabórico
Formula: C₆H₇BBrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973352
Núm. CAS: 850864-59-4