3-Bromo-5-clorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3493-1G OR3493-5G OR3493-25G
APOSOR3493-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3493-1G APOSOR3493-5G APOSOR3493-25G
3-Bromo-5-clorotolueno 98%
3-Bromo-5-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437596
Núm. CAS: 329944-72-1