2-Amino-4-clorobenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Clorobenzotiazol-2-ilamina
OR350002-100G
APOSOR350002-100GEA 177 EUR
APOSOR350002-100G
2-Amino-4-clorobenzotiazol 98%
2-Amino-4-clorobenzotiazol
Formula: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005791
Núm. CAS: 19952-47-7