Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 235 EUR
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico 98%
Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico
Formula: C₇H₁₃NO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001487
Núm. CAS: 2756-85-6