1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Adamantanedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxyadamantane, (1s,3s,5r,7r)-Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
OR350008-25G OR350008-100G
APOSOR350008-25GEA 88.6 EUR
APOSOR350008-25G APOSOR350008-100G
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₄
MW: 224,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167790
Núm. CAS: 39269-10-8