5-Acetyl-2-norbornene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-Norbornen-2-yl Ketone
OR350014-1G OR350014-5G
APOSOR350014-1GEA 43.5 EUR
APOSOR350014-1G APOSOR350014-5G
5-Acetyl-2-norbornene
5-Acetyl-2-norbornene
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167570
Núm. CAS: 5063-03-6