Bromuro de benciltrietilamonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350020-500G
APOSOR350020-500GEA 74.1 EUR
APOSOR350020-500G
Bromuro de benciltrietilamonio 98%
Bromuro de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₂BrN
MW: 272,23 g/mol
Pto. de fusión: 193…195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011822
Núm. CAS: 5197-95-5