1,4-Bencenodimetanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Fenilendimetanol, p-Xileno-α-α'-diol
OR350022-500G
APOSOR350022-500GEA 78.3 EUR
APOSOR350022-500G
1,4-Bencenodimetanol 98%
1,4-Bencenodimetanol
Intermediate for organic synthesis; Synthesis of high performance resin.
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 138…143 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004665
Núm. CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2