Boc-L-tyrosine methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350024-100G OR350024-500G
APOSOR350024-100GEA 0 EUR
APOSOR350024-100G APOSOR350024-500G
Boc-L-tyrosine methyl ester
Boc-L-tyrosine methyl ester
Formula: C₁₅H₂₁NO₅
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191181
Núm. CAS: 4326-36-7