6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350033-1G OR350033-5G
APOSOR350033-1GEA 105 EUR
APOSOR350033-1G APOSOR350033-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864909
Núm. CAS: 30384-96-4