N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-D-phenylalanine, BOC-D-Phenylalanine, Boc-D-Phe-OH
OR350041-100G OR350041-25G
APOSOR350041-100GEA 104 EUR
APOSOR350041-100G APOSOR350041-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
Pto. de fusión: 78…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063149
Núm. CAS: 18942-49-9