6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350043-1G OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA 27.7 EUR
APOSOR350043-1G APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374394
Núm. CAS: 82827-09-6