Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350049-5G OR350049-1G
APOSOR350049-5GEA 36.4 EUR
APOSOR350049-5G APOSOR350049-1G
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152680
Núm. CAS: 3813-52-3