Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350054-1G
APOSOR350054-1GEA 66.7 EUR
APOSOR350054-1G
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,1400 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038121
Núm. CAS: 1668-84-4