4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR350065-5G OR350065-250MG OR350065-500MG
APOSOR350065-5GEA 95.7 EUR
APOSOR350065-5G APOSOR350065-250MG APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₃S
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035557
Núm. CAS: 87001-32-9
UN: 3261
ADR: 8,III