6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-25GEA 275 EUR
APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formula: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,5324 g/mol
Pto. de fusión: 194…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233957
Núm. CAS: 4765-77-9