4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR350090-1G
OR350090-250MG
OR350090-5G
APOSOR350090-1GEA
219
EUR
APOSOR350090-1G
APOSOR350090-250MG
APOSOR350090-5G
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formula:
C₇H₇ClN₂ |
Número MDL:
MFCD12755922 Núm. CAS: 83942-13-6 |